Learn More
5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30980319
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30980319 100 g
30973351 25 g
30973444 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30980319 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD102754100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one
CAS 38353-06-9
Formule moléculaire C4H3BrN2O
Numéro MDL MFCD00233952
Quantité 100 g
SMILES O=C1N=CC(Br)=CN1
Poids moléculaire (g/mol) 174.98
Pourcentage de pureté 97%