Learn More
5-Bromopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399025 100 g 100g
11379025 5 g 5g
11389025 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14172.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4595-59-9 | C4H3BrN2 | 158.986 g/mol
5-Bromopyrimidine was used in the synthesis of N-heteroaryl substituted 9-arylcarbazolyl derivatives via palladium-catalyzed aerobic and ligand-free Suzuki reaction, (5-(phenylethynyl)pyrimidine) via microwave assisted organic synthesis (MAOS) Sonogashira protocol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-bromopyrimidine a été utilisée dans la synthèse de dérivés N-hétéroaryl 9-arylcarbazolyles substitués par le biais de la réaction aérobie et de la réaction de la région de la suline, exempte de ligands et catalysée par le palladium, (5-phényléthynyl)pyrimidine) via le protocole de synthèse organique assistée par micro-ondes (Maos) Sonogashira.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4595-59-9
Formule moléculaire C4H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 158.986
Numéro MDL MFCD00006117
Clé InChI GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 5-bromo, 5-bromo pyrimidine, 5-bromo-1,3-diazine, 5-bromo-pyrimidine, 5-brpy compound, 5-brompyrimidin, 5-brornopyrimidine, zlchem 349, pubchem6902, 11-cis-retinyl-palmitate
CID PubChem 78344
Nom IUPAC 5-bromopyrimidine
SMILES C1=C(C=NC=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyrimidine
Point de fusion 69°C to 74°C
Quantité 100 g
Beilstein 107326
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 158.99
Pourcentage de pureté 98%