Learn More
5-Bromopyrimidine, TRC
Code produit 30337287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337287 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6868555G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyrimidine
CAS 4595-59-9
Formule moléculaire C4 H3 Br N2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
SMILES Brc1cncnc1
Nom IUPAC 5-bromopyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 158.98
Poids de la formule 157.948