Learn More
5-Bromopyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromopyrimidine |
| CAS | 4595-59-9 |
| Formule moléculaire | C4 H3 Br N2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cncnc1 |
| Nom IUPAC | 5-bromopyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.98 |
| Poids de la formule | 157.948 |