Learn More
5-bromoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11355425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19634.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4964-71-0 | Molecular Formula: C9H6BrN | Molecular Weight: 208.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4964-71-0
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.058
Numéro MDL MFCD00234481
Clé InChI CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-quinoline, quinoline, 5-bromo, 5-bromooquinoline, 5-bromo quinoline, 5-bromoquinolline, pubchem7116, 5-bromoquinoline, acmc-209kh7, ksc492i0h, 5-bromoquinoline 250mg
CID PubChem 817321
Nom IUPAC 5-bromoquinoléine
SMILES C1=CC2=C(C=CC=N2)C(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoquinoline
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’ébullition 105°C to 107°C (1 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 115148
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 97%