Learn More
5-bromosilicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433904 500 g 500g
11413904 25 g 25g
11423904 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433904 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11917.36
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1761-61-1
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.019
Numéro MDL MFCD00003330
Clé InChI MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
CID PubChem 72863
Nom IUPAC 5-bromo-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromosalicylaldehyde
Point de fusion 103°C to 106°C
Quantité 500 g
Beilstein 774710
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 98%