Learn More
5-Bromosilicylaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10592171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10592171 100 g Flacon en verre 100g
10113070 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10592171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159911000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1761-61-1
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Numéro MDL MFCD00003330
Clé InChI MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
CID PubChem 72863
Nom IUPAC 5-bromo-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromosalicylaldehyde
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 103°C to 107°C
Couleur Beige / jaune à jaune
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(OH)CHO
Quantité 100 g
Beilstein 08, 54
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.