Learn More
5-Bromosalicylaldéhyde, TRC
Code produit 30340217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340217 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6869755G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromosalicylaldehyde
CAS 1761-61-1
Formule moléculaire C7H5BrO2
Quantité 5 g
Synonyme 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258
Formule InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(Br)cc1C=O
Nom IUPAC 5-bromo-2-hydroxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Poids de la formule 199.9473