Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromosalicylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
5-Bromosalicylic acid is used as organic synthesis. The cross-coupling reaction of 5-bromosalicylic acid with alkyl and aryl Grignard reagents provides a navel efficient synthesis of substituted salicylic acids.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromosalicylic acid |
| Point de fusion | 166°C to 170°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2209121 |
| Poids de la formule | 217.02 |
| Pourcentage de pureté | 98% |