Learn More
5-Bromothiophène-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435373 5 g 5g
11445373 25 g 25g
11455373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13381.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4701-17-1 | C5H3BrOS | 191.04 g/mol
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde was used to prepare 5-[18F]fluoro-2-2-thiophene carboxaldehyde. Also is used in biological studies as anti-inflammatory and anti-tumor activity of the marine mangrove Rhizophora apiculata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-2-thiophènecarbaldéhyde était utilisé pour préparer le 5-[18F]fluoro-2-2-thiophènecarbaldéhyde. Il est également utilisé dans les études biologiques sur les activités anti-inflammatoire et anti-tumorale de la Rhizophora apiculata de la mangrove marine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air, éviter tout contact avec l’air/l’oxygène. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4701-17-1
Formule moléculaire C5H3BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 191.04
Numéro MDL MFCD00005432
Clé InChI GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde
CID PubChem 78428
Nom IUPAC 5-bromothiophène-2-carbalaldéhyde
SMILES BrC1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Densité 1.762
Point d’ébullition 104°C to 106°C (10 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.639
Quantité 5 g
Beilstein 108404
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 191.05
Pourcentage de pureté 97%