Learn More
Acide 5- bromothiophène-2-carboxylique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479516 25 g 25g
11459516 1 g 1g
11469516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19242.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7311-63-9 | C5H2BrO2S | 206.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7311-63-9
Formule moléculaire C5H2BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 206.03
Numéro MDL MFCD00079725
Clé InChI COWZPSUDTMGBAT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo, 2-bromo-5-carboxythiophene, 2-bromothiophene-5-carboxylic acid, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromothiophene-2-carboxylicacid, zlchem 973, pubchem7368, acmc-209opm, maybridge1_002056
CID PubChem 349115
Nom IUPAC 5-bromothiophene-2-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 139°C to 143°C
Quantité 25 g
Beilstein 118364
Poids de la formule 207.05
Pourcentage de pureté 98%