Learn More
5-Hydrazide dʼacide bromothiophène-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458548 5 g 5g
15476886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61959.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 98027-27-1 | C5H5BrN2OS | 221.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98027-27-1
Formule moléculaire C5H5BrN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 221.07
Numéro MDL MFCD01310798
Clé InChI OFXZACLPQYOIAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acidhydrazide, 5-bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide, pubchem16117, ksc488m6p, 5-bromo-2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-bromothiophene-5-carbohydrazide, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide
CID PubChem 2063863
Nom IUPAC 5-bromothiophene-2-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Quantité 5 g
Poids de la formule 221.07
Pourcentage de pureté 98%