Learn More
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497656 25 g 25g
11487656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14677.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 55854-46-1 | C4H2BrClO2S2 | 261.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55854-46-1
Formule moléculaire C4H2BrClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 261.53
Numéro MDL MFCD00084909
Clé InChI WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 2733924
Nom IUPAC chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Point de fusion 39°C to 42°C
Point d’ébullition 99°C to 101°C (0.5 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 261.55
Pourcentage de pureté 98%