Learn More
5-Bromothiophène-2-chlorure de sulfuryle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10663815
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10663815 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10663815 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM03757DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 55854-46-1
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C4H2BrClO2S2
Numéro MDL MFCD00084909
Quantité 1g
Synonyme 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride
Clé InChI WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1
Nom IUPAC 5-bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol) 261.53
CID PubChem 2733924
Poids de la formule 261.55
Pourcentage de pureté 97%