Learn More
5-bromouridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
Conditionnement:
0.25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315199 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11315199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18507.01
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-bromouridine est souvent incorporée dans l’ARN afin d’être détectée par immunocytochimie et analysée par cytométrie. Elle présente une activité antivirale et inhibe l’activité des virus tels que le virus de l’immunodéficience humaine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromouridine
CAS 957-75-5
Point de fusion 191°C to 193°C
Formule moléculaire C9H11BrN2O6
Numéro MDL MFCD00006528
Quantité 0.25 g
Synonyme 5-bromouridine, uridine, 5-bromo, 1-beta-ribofuranosyl-5-bromo-uracil, 5-bromo-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, bromouridine, 5-bromo-uridine, key8pg1brc, unii-key8pg1brc, 5-bromouracil ribonucleoside, bru
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI AGFIRQJZCNVMCW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Nom IUPAC 5-bromo-1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 323.10
CID PubChem 91494
ChEBI CHEBI:20553
Poids de la formule 323.1
Pourcentage de pureté 98%