Learn More
Acide 5-bromovalérique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromovaleric Acid |
| CAS | 2067-33-6 |
| Formule moléculaire | C5H9BrO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Bromo-4-carboxybutane, 5-Bromo-1-pentanoic Acid, 5-Bromopentanoic Acid, 5-Bromovaleric Acid, NSC 53507, delta-Bromovaleric Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CCCCBr |
| Nom IUPAC | Acide5-bromopentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.03 |
| Poids de la formule | 179.9786 |