Learn More
5-bromovaléronitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Bromovaleronitrile is used to produce 5-Bromo-pentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 5-bromovaléronitrile sert à produire de l’acide 5-bromo-pentanoïque.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (4,1 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromovaleronitrile |
| Densité | 1.388 |
| Point d’ébullition | 110°C to 111°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.4785 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Beilstein | 1742080 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water (4.1g/L at 25°C). |
| Poids de la formule | 162.04 |
| Afficher plus |