Learn More
5-bromovaléronitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromovaleronitrile |
| CAS | 5414-21-1 |
| Formule moléculaire | C5H8BrN |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 5-Bromopentanenitrile, 1-Bromo-4-cyanobutane, 1-Cyano-4-bromobutane, 4-Cyanobutyl bromide, 5-Bromovaleronitrile, NSC 8032, delta-Bromovaleronitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2 |
| SMILES | BrCCCCC#N |
| Nom IUPAC | 5-bromopentanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.03 |
| Poids de la formule | 160.984 |