Learn More
5-bromovaléronitrile, TRC
Code produit 30347430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6994981G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromovaleronitrile
CAS 5414-21-1
Formule moléculaire C5H8BrN
Quantité 1 g
Synonyme 5-Bromopentanenitrile, 1-Bromo-4-cyanobutane, 1-Cyano-4-bromobutane, 4-Cyanobutyl bromide, 5-Bromovaleronitrile, NSC 8032, delta-Bromovaleronitrile
Formule InChI InChI=1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
SMILES BrCCCCC#N
Nom IUPAC 5-bromopentanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 162.03
Poids de la formule 160.984