Learn More
5-bromovanilline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425283
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425283 25 g 25g
11435283 100 g 100g
11445283 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425283 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12861.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2973-76-4 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2973-76-4
Formule moléculaire C8H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.05
Numéro MDL MFCD00006940
Clé InChI KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromovanillin, benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy, vanillin, 5-bromo, 5-bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, unii-508wvs56pw, 3-bromo-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde, 5-bromovaniline, 5-bromovanilline
CID PubChem 18099
Nom IUPAC 3-bromo-4-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromovanillin
Point de fusion 162°C to 166°C
Quantité 25 g
Beilstein 2049761
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromovanillin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromovanillin