Learn More
5-bromovanilline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435283 100 g 100g
11425283 25 g 25g
11445283 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435283 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12861.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2973-76-4 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2973-76-4
Formule moléculaire C8H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.05
Numéro MDL MFCD00006940
Clé InChI KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromovanillin, benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy, vanillin, 5-bromo, 5-bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, unii-508wvs56pw, 3-bromo-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde, 5-bromovaniline, 5-bromovanilline
CID PubChem 18099
Nom IUPAC 3-bromo-4-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromovanillin
Point de fusion 162°C to 166°C
Quantité 100 g
Beilstein 2049761
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté 98%