Learn More
5-Bromovanilline, TRC
Code produit 30348425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348425 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348425 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69600050G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromovanillin
CAS 2973-76-4
Formule moléculaire C8 H7 Br O3
Quantité 50 g
Synonyme 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Methoxy-4-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, 5-Bromo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-anisaldehyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-Bromovanillin, 6-Bromo-4-formyl-2-methoxyphenol, NSC 10073, NSC 29037
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(Br)c1O
Nom IUPAC 3-bro-4-hydroxy-5-méthoxy-benzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 231.04
Poids de la formule 229.9579