Learn More
5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31033079
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033079 1 kg
31015157 25 g
31021437 100 g
31020436 500 g
31031560 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31033079 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1318691000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
CAS 104-50-7
Formule moléculaire C8H14O2
Numéro MDL MFCD00005402
Quantité 1 kg
SMILES O=C1OC(CCCC)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Pourcentage de pureté 98%