Learn More
Acide 5-carbamoyl-2-fluorobenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15419787
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15419787
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53010.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 874289-39-1 | C7H7BFNO3 | 182.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874289-39-1
Formule moléculaire C7H7BFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 182.95
Numéro MDL MFCD08436055
Clé InChI NDVPMVJEURRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-borono-4-fluorobenzamide, 5-carbamoyl-2-fluorophenyl boronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, acmc-209qmh, 2-fluoro-5-carbamoylphenylboronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorophenyl boronicacid, 5-carbamoyl-2-fluoro-phenyl boronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronicacid
CID PubChem 44717478
Nom IUPAC Acide (5-carbamoyl-2-fluorophényl)boronique
SMILES NC(=O)C1=CC(B(O)O)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
Point de fusion 192°C to 194°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.95
Pourcentage de pureté 95%