Learn More
Ester pinacol de l’acide5-Carbamoyl-2-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15484916
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484916 1 g 1g
15494916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59262.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1412905-42-0
Formule moléculaire C13H17BFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 265.09
Numéro MDL MFCD18730404
Clé InChI RBEAFMIZDXOHAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 99738340
Nom IUPAC 4-fluoro-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=CC(=C1)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 265.09
Pourcentage de pureté 96%