Learn More
Ester de pinacol d’acide 5-carbamoylpyridine-3-boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15429745
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15429745
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52330.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1169402-51-0 | C12H17BN2O3 | 248.089 g/mol
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacol de l’acide 5-carbamoylpyridine-3-boronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1169402-51-0
Formule moléculaire C12H17BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 248.089
Numéro MDL MFCD11878274
Clé InChI NJLZODHYCOZPBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-nicotinamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarboxamide
CID PubChem 59023117
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carboxamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 248.09
Pourcentage de pureté 96%