Learn More
5-Carbethoxyuracil, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Carbethoxyuracil |
| CAS | 28485-17-8 |
| Formule moléculaire | C7H8N2O4 |
| Numéro MDL | MFCD00057337 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C(C1=CNC(N=C1O)=O)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |