Learn More
5'-Carboxy Meloxicam, TRC
Code produit 30134294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134294 50 mg 50mg
30007286 10 mg 10mg
30011131 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134294 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17872550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130262-93-0
Formule moléculaire C14 H11 N3 O6 S2
Poids moléculaire (g/mol) 381.38
Synonyme 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-, 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-, S,S-dioxide, 2-[[(4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-5-thiazolecarboxylic acid, 2H-1,2-Benzothiazine, 5-thiazolecarboxylic acid deriv.
Nom IUPAC 2-[(4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylique acide
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(s3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-Carboxy Meloxicam
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11N3O6S2/c1-17-10(12(19)16-14-15-6-8(24-14)13(20)21)11(18)7-4-2-3-5-9(7)25(17,22)23/h2-6,18H,1H3,(H,20,21)(H,15,16,19)
Poids de la formule 381.0089
Pourcentage de pureté >95%