Learn More
5-Carboxy-N-phényl-2-1H-pyridone-d5, TRC
Code produit 30353572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353572 1 mg 1mg
30350967 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30353572 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1790221MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020719-24-7
Formule moléculaire C12 2H5 H4 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.24
Synonyme 5-Carboxy-Pirfenidone-D5
Nom IUPAC 6-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadéutériophényl)pyridine-3-carboxylique acide
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C=CC2=O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9NO3/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)/i1D,2D,3D,4D,5D
Poids de la formule 220.0896
Pourcentage de pureté >95%