Learn More
5-carboxyfluorescéine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10254864 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10254864 500 mg Flacon en verre 500mg
10102864 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10254864 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425815000
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 76823-03-5 | C21H12O7 | 376.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76823-03-5
Formule moléculaire C21H12O7
Poids moléculaire (g/mol) 376.32
Numéro MDL MFCD00036874
Clé InChI NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-carboxyfluorescein, 5-fam, 4-carboxyfluorescein, 4 5-carboxyfluorescein, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-5-carboxylic acid, 3',6-dihydroxy-3-oxo, bidd:gt0758, 5-carboxy fluorescein; 5-fam
CID PubChem 123755
ChEBI CHEBI:51617
Nom IUPAC Acide 3’,6’-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-5-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Carboxyfluorescein
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Poids de la formule 376.32
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Carboxyfluorescein