Learn More
5-Carboxyfluorescéine-N-hydroxysuccinimide Ester, TRC
Code produit 30357016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30357016 5 mg -
30352152 25 mg 25mg
30358468 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30357016 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1783505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92557-80-7
Formule moléculaire C25 H15 N O9
Poids moléculaire (g/mol) 473.39
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthène]-5-carboxylate
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Carboxyfluorescein-N-hydroxysuccinimide Ester
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-17-19(10-13)33-20-11-14(28)3-6-18(20)25(17)16-4-1-12(9-15(16)24(32)34-25)23(31)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27-28H,7-8H2
Poids de la formule 473.0747