Learn More
5-Carboxyfluorescéine-N-hydroxysuccinimide Ester, TRC
Code produit 30358468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358468 100 mg 100mg
30357016 5 mg -
30352152 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30358468 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC178350100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92557-80-7
Formule moléculaire C25 H15 N O9
Poids moléculaire (g/mol) 473.39
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthène]-5-carboxylate
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Carboxyfluorescein-N-hydroxysuccinimide Ester
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-17-19(10-13)33-20-11-14(28)3-6-18(20)25(17)16-4-1-12(9-15(16)24(32)34-25)23(31)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27-28H,7-8H2
Poids de la formule 473.0747