Learn More
5-Carboxyfluorescéine (qualité technique), TRC
Code produit 30349008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349008 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1783201G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Carboxyfluorescein
CAS 76823-03-5
Formule moléculaire C21 H12 O7
Quantité 1 g
Synonyme 5-Carboxyfluorescein
Formule InChI InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
SMILES OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Nom IUPAC Acide 3’,6’-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-5-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 376.32
Poids de la formule 376.0583