Learn More
Bromure de (5-carboxypentyl)triphénylphosphonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418997 5 g 5g
11408997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20588.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50889-29-7 | Molecular Formula: C24H26BrO2P | Molecular Weight: 457.35 g/mol
Il est utilisé en médecine et comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme catalyseur.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé en médecine et comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme catalyseur.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50889-29-7
Formule moléculaire C24H26BrO2P
Poids moléculaire (g/mol) 457.35
Numéro MDL MFCD00055556
Clé InChI JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
CID PubChem 2779280
Nom IUPAC 5-carboxypentyl(triphényl)phosphanium;bromure
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 200°C to 202°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform and Methanol.
Poids de la formule 457.36
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
RUO– À des fins de recherche uniquement