Learn More
Bromure de (5-carboxypentyl)triphénylphosphonium, TRC
Code produit 30350150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350150 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1789002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 50889-29-7
Formule moléculaire C24 H26 O2 P . Br
Quantité 2.5 g
Synonyme Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (9CI), (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 6-(Triphenylphosphonio)hexanoic acid bromide
Formule InChI InChI=1S/C24H25O2P.BrH/c25-24(26)19-11-4-12-20-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)23-17-9-3-10-18-23;/h1-3,5-10,13-18H,4,11-12,19-20H2;1H
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 5-carboxypentyl(triphényl)phosphanium ;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 457.34
Poids de la formule 456.0854
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.