Learn More
Bromure de (5-carboxypentyl)triphénylphosphonium, TRC
Code produit 30368508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368508 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368508 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC178900250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 50889-29-7
Formule moléculaire C24 H26 O2 P . Br
Quantité 250 mg
Synonyme Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (9CI), (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 6-(Triphenylphosphonio)hexanoic acid bromide
Formule InChI InChI=1S/C24H25O2P.BrH/c25-24(26)19-11-4-12-20-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)23-17-9-3-10-18-23;/h1-3,5-10,13-18H,4,11-12,19-20H2;1H
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 5-carboxypentyl(triphényl)phosphanium ;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 457.34
Poids de la formule 456.0854