Learn More
Acide 5-carboxyvanillique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Carboxyvanillic Acid |
| CAS | 2134-91-0 |
| Formule moléculaire | C9H8O6 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O6/c1-15-6-3-4(8(11)12)2-5(7(6)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | COc1cc(cc(C(=O)O)c1O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-hydroxy-5-méthoxybenzène-1,3-dicarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.16 |
| Poids de la formule | 212.0321 |