Learn More
5-Chloro-1-[2-(2,2,2-trichloroacétyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-pentanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-1-[2-(2,2,2-trichloroacetyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-pentanone |
| CAS | 116212-52-3 |
| Formule moléculaire | C11H11Cl4NO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5-Chloro-1-[2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-pentanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11Cl4NO2/c12-5-1-3-8(17)7-16-6-2-4-9(16)10(18)11(13,14)15/h2,4,6H,1,3,5,7H2 |
| SMILES | ClCCCC(=O)Cn1cccc1C(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | 5-chloro-1-[2-(2,2,2-trichloroacétyl)pyrrol-1-yl]pentan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 331.02 |
| Poids de la formule | 328.9544 |