Learn More
5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430829 5 g 5g
15440829 250 mg 250mg
15420829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63881.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27187-13-9 | C6H4ClN3 | 153.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27187-13-9
Formule moléculaire C6H4ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
Numéro MDL MFCD11109431
Clé InChI FBQZXTMUYNKLRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro, 5-chloro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine
CID PubChem 324440
Nom IUPAC 5-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
SMILES ClC1=CC=CC2=NN=CN12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide