Learn More
5-Chloro-1,3-benzodioxole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400747 10 g 10g
11410747 50 g 50g
11420747 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22534.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7228-38-8 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7228-38-8
Formule moléculaire C7H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.565
Numéro MDL MFCD00010842
Clé InChI ODQPZHOXLYATLC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 138966
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1,3-benzodioxole
Densité 1.34
Point d’ébullition 185°C to 187°C
Point d’éclair 93°C (201°F)
Indice de réfraction 1.556
Quantité 10 g
Synonyme 5-chlorobenzo d 1,3 dioxole, 1-chloro-3,4-methylenedioxybenzene, 1,3-benzodioxole, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-chloro, 5-chloro-benzo 1,3 dioxole, pubchem3620, 4-chloro-1,2-methylenedioxybenzene, 5-chloro-1,3-benzodioxole, ukrorgsyn-bb bbr-008667
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-1,3-benzodioxole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-1,3-benzodioxole