Learn More
5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10603793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10603793 10 g Flacon en verre ambré 10g
10062214 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10603793 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur EN00019EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 27006-76-4
Formule moléculaire C6H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 158.585
Clé InChI SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
CID PubChem 2777397
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-diméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 158.59
Pourcentage de pureté 97%