Learn More
5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole-4-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11395529
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11395529 1 g 1g
11305539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11395529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50475.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27006-76-4
Formule moléculaire C6H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 158.585
Numéro MDL MFCD00052538
Clé InChI SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
CID PubChem 2777397
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-diméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.59
Pourcentage de pureté 95%