Learn More
Acide 5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10282882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10282882 1 g 1g
10764193 250 mg 250mg
10664395 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10282882 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00061DA
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 27006-82-2
Formule moléculaire C6H7ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.584
Numéro MDL MFCD00232043
Clé InChI RRWQERXMLIEDKJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2779652
Nom IUPAC acide5-chloro-1,3-diméthylpyrazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NN(C(=C1C(=O)O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, pubchem23627, chlorodimethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1,3-dimethyl
Poids de la formule 174.59
Pourcentage de pureté 97%