Learn More
5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Code produit 11410000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410000 250 mg 250mg
11420000 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50546.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole-4-sulfamidé est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88398-46-3
Formule moléculaire C5H8ClN3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 209.65
Numéro MDL MFCD00105874
Clé InChI NYDANSQFEDVGJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonamide, chlorodimethylpyrazolesulfonamide, 1h-pyrazole-4-sulfonamide,5-chloro-1,3-dimethyl
CID PubChem 1486209
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-diméthylpyrazole-4-sulfonamide
SMILES CN1N=C(C)C(=C1Cl)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 209.66