Learn More
Chlorure de 5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10798435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10798435 25 g Flacon en verre ambré 25g
10651673 1 g Flacon en verre ambré 1g
10039111 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10798435 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD10088EB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 88398-93-0
Formule moléculaire C5H6Cl2N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 229.075
Numéro MDL MFCD00052536
Clé InChI HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
CID PubChem 2777126
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-diméthylpyrazole-4-chlorure de sulfonyle
SMILES CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 229.09
Pourcentage de pureté 97%