Learn More
5-Chloro-1,3-diméthyle-4-nitro-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11338705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338705 1 g 1g
11348705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338705 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12252.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13551-73-0
Formule moléculaire C5H6ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 175.57
Numéro MDL MFCD00052534
Clé InChI WBMBDRIOUHCVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloropyrazole, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, acmc-20adw4, buttpark 3711-59, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole #, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole,
CID PubChem 279515
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
SMILES CN1N=C(C)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Point de fusion 76°C to 80°C
Quantité 1 g
Beilstein 149733
Poids de la formule 175.58
Pourcentage de pureté 97%