Learn More
(5-chloro-1-benzothiophène-3-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methylamine hydrochloride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 234.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |