Learn More
5-chloro-1-benzothiophène-3-carbonitrile, Thermo Scientific™
Code produit 11361416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11361416 1 g Flacon en verre ambré 1g
10542812 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361416 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00066DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 16296-79-0
Formule moléculaire C9H4ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 193.65
Numéro MDL MFCD02682022
Clé InChI SXWOPXJSURXXCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile,5-chloro, 5-chlorothionaphthene-3-carbonitrile, 5-chloranyl-1-benzothiophene-3-carbonitrile, 5-chloro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 5-chloro
CID PubChem 2776125
Nom IUPAC 5-chloro-1-benzothiophène-3-carbonitrile
SMILES ClC1=CC=C2SC=C(C#N)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.66
Pourcentage de pureté 97%