Learn More
5-Chloro-1-indanone, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10666904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10666904 1 g 1g
10207170 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666904 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 42348-86-7
Formule moléculaire C9H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 166.60
Numéro MDL MFCD00041456
Clé InChI MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
CID PubChem 142599
Nom IUPAC 5-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-indanone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93°C to 98°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.61
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder