Learn More
5-Chloro-1-indanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413867
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413867 1 g 1g
11423867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18308.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 42348-86-7 | C9H7ClO | 166.60 g/mol
5-Chloro-1-indanone may be used as starting reagent for the preparation of 5-chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanone. It may also be used for the preparation of important biomedical compounds such as anticonvulsants, anticholinergics and diarylsulfonylureas, having potential activity against solid tumors. It participates in the Irie?s synthesis of substituted pyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-chloro-1-indanone peut être utilisée comme réactif de départ pour la préparation de la 5-chloro-2-méthoxycarbonyl-1-indanone. Elle peut également être utilisée pour la préparation de composés biomédicaux importants tels que les anticonvulsivants, les anticholinergiques et les diarylsulfonylurées, qui pourraient être efficaces contre les tumeurs solides. Elle participe à la synthèse de pyridines substituées par la méthode d’Irie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42348-86-7
Formule moléculaire C9H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 166.60
Numéro MDL MFCD00041456
Clé InChI MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
CID PubChem 142599
Nom IUPAC 5-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-indanone
Point de fusion 92°C to 96°C
Point d’ébullition 124°C to 125°C (3 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1448000
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 166.61
Pourcentage de pureté 99%